Print…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303211-1G PC303211-250MG PC303211-5G
APOSPC303211-1GEA 866 EUR
APOSPC303211-1G APOSPC303211-250MG APOSPC303211-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986856
Número CAS: 1706446-43-6