Print…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303195-1G PC303195-250MG
APOSPC303195-1GEA 0 EUR
APOSPC303195-1G APOSPC303195-250MG
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072526
Número CAS: 1146355-33-0