Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-3-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
PC303179-1G PC303179-250MG
APOSPC303179-1GEA 440 EUR
APOSPC303179-1G APOSPC303179-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Peso Molecular: 279.064 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185469
Número CAS: 1214346-10-7
UN: 3265
ADR: 8 II