Print…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 620 EUR
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₈F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28103363
Número CAS: 1824048-70-5