Print…
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303162-5G PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA 574 EUR
APOSPC303162-5G APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₈H₇ClF₃NO
Peso Molecular: 225.595 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986859
Número CAS: 1706461-21-3