Print…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303159-1G PC303159-250MG
APOSPC303159-1GEA 528 EUR
APOSPC303159-1G APOSPC303159-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃Cl₂F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28054198
Número CAS: 1686130-35-7