2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303156-1G
PC303156-250MG
APOSPC303156-1GEA
507
EUR
APOSPC303156-1G
APOSPC303156-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula:
C₉H₈F₄O Peso Molecular: 208.153 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD28054187 Número CAS: 1706457-94-4 |