3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303148-10G
PC303148-5G
PC303148-1G
APOSPC303148-10GEA
630
EUR
APOSPC303148-10G
APOSPC303148-5G
APOSPC303148-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Fórmula:
C₁₁H₁₃BrF₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD27986842 Número CAS: 1706446-25-4 UN: 3265 ADR: 8,II |