Print…
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303141-10G PC303141-5G
APOSPC303141-10GEA 563 EUR
APOSPC303141-10G APOSPC303141-5G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₁₁H₁₄F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986841
Número CAS: 1706435-02-0