Print…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303138-1G PC303138-250MG
APOSPC303138-1GEA 710 EUR
APOSPC303138-1G APOSPC303138-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Peso Molecular: 248.198 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986835
Número CAS: 1706446-17-4