4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303137-1G
PC303137-5G
APOSPC303137-1GEA
310
EUR
APOSPC303137-1G
APOSPC303137-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula:
C₉H₆F₄O₂ Peso Molecular: 222.136 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD27986860 Número CAS: 1706436-25-0 |