Print…
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 259 EUR
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₈Cl₂FNO₂
Peso Molecular: 252.07 g/mol
Ponto de Fusão: 265 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832308
Número CAS: 1256482-67-3