Print…
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303119-1G PC303119-5G
APOSPC303119-1GEA 226 EUR
APOSPC303119-1G APOSPC303119-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986844
Número CAS: 1706446-28-7