Print…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303094-1G PC303094-250MG
APOSPC303094-1GEA 568 EUR
APOSPC303094-1G APOSPC303094-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₀F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986834
Número CAS: 1706430-20-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III