Print…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303088-5G PC303088-1G
APOSPC303088-5GEA 203 EUR
APOSPC303088-5G APOSPC303088-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₀FNO
Peso Molecular: 167.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660266
Número CAS: 886501-71-9