Print…
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Fluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
PC302996-10G PC302996-5G PC302996-1G
APOSPC302996-10GEA 360 EUR
APOSPC302996-10G APOSPC302996-5G APOSPC302996-1G
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832240
Número CAS: 1000548-41-3
UN: 3276
ADR: 6.1,II