Print…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)methanol
PC302994-10G PC302994-5G
APOSPC302994-10GEA 314 EUR
APOSPC302994-10G APOSPC302994-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₁FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660267
Número CAS: 886501-76-4