Print…
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302982-10G PC302982-5G
APOSPC302982-10GEA 0 EUR
APOSPC302982-10G APOSPC302982-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23795324
Número CAS: 1431329-58-6