Print…
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302980-5G PC302980-1G
APOSPC302980-5GEA 575 EUR
APOSPC302980-5G APOSPC302980-1G
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11553418
Número CAS: 1256352-85-8