Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302979-5G PC302979-1G
APOSPC302979-5GEA 389 EUR
APOSPC302979-5G APOSPC302979-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116011
Número CAS: 22902-82-5