Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (E)-3-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC302970-10G PC302970-5G PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA 405 EUR
APOSPC302970-10G APOSPC302970-5G APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Peso Molecular: 250.602 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06205746
Número CAS: 773132-29-9