Print…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302968-10G PC302968-5G
APOSPC302968-10GEA 316 EUR
APOSPC302968-10G APOSPC302968-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Peso Molecular: 174.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660347
Número CAS: 886761-72-4