Print…
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302943-1G PC302943-5G
APOSPC302943-1GEA 180 EUR
APOSPC302943-1G APOSPC302943-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₃F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986843
Número CAS: 1706435-04-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III