Print…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302940-10G PC302940-5G
APOSPC302940-10GEA 0 EUR
APOSPC302940-10G APOSPC302940-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660332
Número CAS: 131782-51-9