Print…
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302938-10G PC302938-5G PC302938-1G
APOSPC302938-10GEA 316 EUR
APOSPC302938-10G APOSPC302938-5G APOSPC302938-1G
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660216
Número CAS: 886499-50-9