Print…
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302937-10G PC302937-1G
APOSPC302937-10GEA 308 EUR
APOSPC302937-10G APOSPC302937-1G
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.146 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660217
Número CAS: 651047-33-5