3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302936-10G
PC302936-5G
PC302936-1G
APOSPC302936-10GEA
316
EUR
APOSPC302936-10G
APOSPC302936-5G
APOSPC302936-1G
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Fórmula:
C₉H₇F₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06660215 Número CAS: 886499-45-2 |