Print…
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302926-10G PC302926-5G PC302926-1G
APOSPC302926-10GEA 0 EUR
APOSPC302926-10G APOSPC302926-5G APOSPC302926-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₅ClF₆O₂
Peso Molecular: 306.589 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00729119
Número CAS: 886503-47-5