Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302908-10G PC302908-5G PC302908-1G
APOSPC302908-10GEA 288 EUR
APOSPC302908-10G APOSPC302908-5G APOSPC302908-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅ClF₃N
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115991
Número CAS: 22902-81-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III