Print…
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302904-5G PC302904-1G
APOSPC302904-5GEA 198 EUR
APOSPC302904-5G APOSPC302904-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₉H₉BrF₂O
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258705
Número CAS: 181806-55-3
UN: 3261
ADR: 8,II