Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302891-1G PC302891-5G PC302891-10G
APOSPC302891-1GEA 159 EUR
APOSPC302891-1G APOSPC302891-5G APOSPC302891-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519338
Número CAS: 1092460-90-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III