Print…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302876-10G PC302876-5G
APOSPC302876-10GEA 328 EUR
APOSPC302876-10G APOSPC302876-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₇ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258684
Número CAS: 1017779-21-3