Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302843-1G PC302843-5G PC302843-10G
APOSPC302843-1GEA 0 EUR
APOSPC302843-1G APOSPC302843-5G APOSPC302843-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660344
Número CAS: 886761-71-3