Print…
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302830-10G PC302830-1G PC302830-5G
APOSPC302830-10GEA 986 EUR
APOSPC302830-10G APOSPC302830-1G APOSPC302830-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃ClF₄O₂
Peso Molecular: 242.555 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23795337
Número CAS: 1431329-63-3