Print…
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 388 EUR
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23795322
Número CAS: 134099-21-1