Print…
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 705 EUR
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₂FN
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832331
Número CAS: 1017778-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III