Print…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302823-10G PC302823-5G
APOSPC302823-10GEA 0 EUR
APOSPC302823-10G APOSPC302823-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660199
Número CAS: 886498-80-2