Print…
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302767-10G PC302767-5G
APOSPC302767-10GEA 351 EUR
APOSPC302767-10G APOSPC302767-5G
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202823
Número CAS: 64977-30-6