Print…
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302766-5G PC302766-1G
APOSPC302766-5GEA 192 EUR
APOSPC302766-5G APOSPC302766-1G
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-5-methylbenzamide
Fórmula: C₈H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973775
Número CAS: 886500-04-5