Print…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302749-10G PC302749-5G PC302749-1G PC302749-25G PC302749-100G
APOSPC302749-10GEA 0 EUR
APOSPC302749-10G APOSPC302749-5G APOSPC302749-1G APOSPC302749-25G APOSPC302749-100G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258683
Número CAS: 1017779-19-9