Print…
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302706-1G PC302706-5G PC302706-10G
APOSPC302706-1GEA 0 EUR
APOSPC302706-1G APOSPC302706-5G APOSPC302706-10G
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832289
Número CAS: 1017778-12-9