Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 0 EUR
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832244
Número CAS: 1000523-82-9