Print…
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
PC302686-1G PC302686-5G
APOSPC302686-1GEA 383 EUR
APOSPC302686-1G APOSPC302686-5G
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₃BrF₆S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986829
Número CAS: 1706434-97-0