Print…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302678-10G PC302678-5G PC302678-1G
APOSPC302678-10GEA 282 EUR
APOSPC302678-10G APOSPC302678-5G APOSPC302678-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258711
Número CAS: 1017779-70-2