Print…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302671-10G PC302671-5G
APOSPC302671-10GEA 311 EUR
APOSPC302671-10G APOSPC302671-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Peso Molecular: 174.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115923
Número CAS: 79538-27-5