Print…
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2,6-Difluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC302666-10G PC302666-5G PC302666-1G
APOSPC302666-10GEA 453 EUR
APOSPC302666-10G APOSPC302666-5G APOSPC302666-1G
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20487626
Número CAS: 1206593-23-8