Print…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302660-10G PC302660-5G PC302660-1G
APOSPC302660-10GEA 337 EUR
APOSPC302660-10G APOSPC302660-5G APOSPC302660-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Peso Molecular: 174.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116021
Número CAS: 773871-99-1