Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302642-5G PC302642-1G
APOSPC302642-5GEA 178 EUR
APOSPC302642-5G APOSPC302642-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115979
Número CAS: 286441-68-7