Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302639-5G PC302639-1G
APOSPC302639-5GEA 0 EUR
APOSPC302639-5G APOSPC302639-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03002851
Número CAS: 682805-11-4