Print…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302626-1G PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA 224 EUR
APOSPC302626-1G APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₁H₁₂F₃NO₂
Ponto de Fusão: 236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832357
Número CAS: 1256482-64-0